Principaux documents
W354600
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Synonyme(s) :
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro FEMA:
3546
Beilstein:
109269
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11385
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.066
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
178 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty; earthy; roasted
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))