110051
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Synonyme(s) :
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
178 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1