Documents
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro FEMA:
2575
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.113
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
307 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; berry; green; waxy; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup