Principaux documents
W353604
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
≥98%, FG
Synonyme(s) :
DMDS, Methyl disulfide
W353604-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
78,10 €
5 KG
302,00 €
10 KG
461,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W353604-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
78,10 €
5 KG
302,00 €
10 KG
461,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3SSCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.20
Numéro FEMA:
3536
Beilstein:
1730824
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2175
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.026
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Température d'inflammation spontanée
>572 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
109 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Clé InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • GC-IMS-Based Volatile Characteristic Analysis of Hypsizygus marmoreus Dried by Different Methods.: Dimethyl disulfide is used to enhance the aroma of some fresh seafood to, this shows that it can be used to optimize flavor (Lai et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
P Jäppinen et al.
Archives of toxicology, 67(2), 104-106 (1993-01-01)
Dimethyl sulfide in breath was determined by the gas chromatographic method in 14 persons exposed to organic reduced sulfur compounds in sulfate pulp mills. Dimethyl sulfide concentrations in breath (range 0.04-0.69 cm3/m3 were compared to the combined workplace concentrations of
L Arellano-García et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 66(8), 1641-1646 (2012-08-22)
The aim of this paper was to evaluate the performance of biotrickling filters (BTFs) for treating low concentrations of dimethyl disulfide (DMDS), using different bacterial consortia adapted to consume reduced sulfur compounds under alkaline (pH ≈ 10) or neutral (pH
Elise Dumont et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 12(14), 2596-2603 (2011-11-02)
Ground-state disulfide dissociation is a target of prime importance in structural biochemistry. A main difficulty consists in avoiding competition with carbon–sulfur and backbone scission pathways. In tandem mass spectrometry, such selectivity is afforded using transition elements or coinage-metal ions as
Gabrielle A Nevitt
Integrative and comparative biology, 51(5), 819-825 (2011-09-02)
Information transfer influences food-web dynamics in the marine environment, but infochemicals involved in these processes are only beginning to be understood. Dimethylsulfoniopropionate (DMSP) is produced by phytoplankton and other marine algae, and has been studied primarily in the context of
Chien-Jui Huang et al.
Pest management science, 68(9), 1306-1310 (2012-05-11)
Bacillus cereus C1L is a plant growth-promoting rhizobacterium and can elicit induced systemic resistance (ISR) in plants against necrotrophic pathogens. However, little is known about ISR elicitors produced by B. cereus C1L, and no ISR elicitor has been identified and