W352306
Pyrrolidine
≥99%
Synonyme(s) :
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
2.45 (vs air)
Pression de vapeur
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
653 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens, no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy
Chaîne SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter