W333301
3-Butylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
139-142 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous
Chaîne SMILES
CCC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8-
Clé InChI
WMBOCUXXNSOQHM-FLIBITNWSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup