288411
2-Acetylthiazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup