Principaux documents
W396400
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-methylpyrazine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethanone
W396400-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
109,00 €
100 G
320,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W396400-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
109,00 €
100 G
320,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
3964
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.082
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
90 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty; roasted
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1nccnc1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-7(6(2)10)9-4-3-8-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-acetyl-3-methylpyrazine, CAS Registry number 23787-80-6.: This study, published in "Food and Chemical Toxicology," assesses the safety of 2-Acetyl-3-methylpyrazine as a fragrance ingredient. The comprehensive evaluation covers its toxicological profile, exposure levels, and safety margins to ensure it is safe for use in consumer products (Api et al., 2023).
  • New propositions about coffee wet processing: Chemical and sensory perspectives.: Published in "Food Chemistry," this paper investigates the effects of different wet processing methods on the chemical composition and sensory attributes of coffee, highlighting the role of 2-Acetyl-3-methylpyrazine in flavor development (Pereira et al., 2020).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter