Principaux documents
W329401
Sigma-Aldrich
δ-Undecalactone
>97%, FG
Synonyme(s) :
Undecanoic δ-lactone
W329401-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
91,10 €
1 KG
308,00 €
5 KG
1 350,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W329401-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
91,10 €
1 KG
308,00 €
5 KG
1 350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
3294
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
688
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.011
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
>97%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
pb
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
152-155 °C/10.5 mmHg
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fruity; waxy; peach
Chaîne SMILES 
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
δ-Undecalactone is a volatile flavor compound found in coconut meat[1], fresh peaches[2] and tobacco.[3]
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, δ-undecalactone, CAS Registry Number 710-04-3.: A comprehensive safety assessment of δ-Undecalactone, detailing its safe usage parameters in fragrance products, crucial for ensuring consumer safety and regulatory compliance (Api et al., 2021).
  • Sweet scent lactones activate hot capsaicin receptor, TRPV1.: Research showing that δ-Undecalactone and other sweet scent lactones can activate the TRPV1 receptor, which has implications for understanding flavor perception and its physiological effects (Tobita et al., 2021).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Blackberry, heated butter, milk, coconut and cream
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
312.8 °F
Point d'éclair (°C)
156 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Assessing the efficacy of candidate mosquito repellents against the background of an attractive source that mimics a human host.
Menger DJ, et al.
Medical and Veterinary Entomology, 28(4), 407-413 (2014)
A push-pull system to reduce house entry of malaria mosquitoes.
Menger DJ, et al.
Malaria Journal, 13(1), 119-119 (2014)
Volatile flavor components of coconut meat.
Lin FM & Wilkens WF.
Journal of Food Science, 35(5), 538-539 (1970)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)