W277304
Neryl acétate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonyme(s) :
cis-3,7-diméthyl-2,6-octadien-1-yl acétate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composition
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Propriétés organoleptiques
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Clé InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis