Principaux documents
W319104
Sigma-Aldrich
2-Methylhexanoic acid
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-Methylcaproic acid
W319104-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
156,00 €
1 KG
781,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W319104-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
156,00 €
1 KG
781,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
3191
Beilstein:
1721227
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
582
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.035
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
209-210 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; lard; oily; acidic
Chaîne SMILES 
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-methylhexanoic acid has been identified as one of the volatile flavor compounds in the peel and pulp of doum fruit.[1]
Application
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-methylhexanoic acid, CAS registry number 4536-23-6.: This study updates the safety assessment of 2-methylhexanoic acid used in fragrance applications (Api et al., 2024).
  • Sustainable Biocatalytic Procedure for Obtaining New Branched Acid Esters.: This paper presents a novel biocatalytic method for synthesizing branched acid esters, utilizing 2-methylhexanoic acid as a precursor (Montiel et al., 2021).
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile Flavor Compounds of Peel and Pulp from Doum (Hyphaene thebaica L.) Fruit.
Aboshora W, et al.
American Journal of Food Science and Nutrition Research, 4(5), 165-169 (2017)