W317100
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
52,30 €
About This Item
52,30 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; fruity; sweet
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N