Documents
W316202
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.20
Numéro FEMA:
3162
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2250
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.033
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
burnt; coffee; roasted; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)