Principaux documents
W283215
Sigma-Aldrich
Acide palmitique
greener alternative
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
W283215-SAMPLE-K
50,90 €
1 KG
92,20 €
10 KG
393,00 €
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W283215-SAMPLE-K
50,90 €
1 KG
92,20 €
10 KG
393,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro FEMA:
2832
Beilstein:
607489
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.014
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Essai
98%
Forme
crystals or chunks
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
faint; fatty
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Palmitic acid is the main constituent of human milk fatty acids.[1] It is also found in sea weeds[2] and air-dried fruit of Cornus officinalis.[3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Distribution of an enzyme system producing seaweed flavor: conversion of fatty acids to long-chain aldehydes in seaweeds.
Kajiwara T, et al.
Journal of Applied Phycology, 5(2), 225-230 (1993)
Volatile flavor components of corni fructus (Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.).
Miyazawa M & Kameoka H.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(12), 3337-3340 (1989)
Evidence that palmitic acid is absorbed assn-2 monoacylglycerol from human milk by breast-fed infants.
Innis SM, et al.
Lipids, 29(8), 541-545 (1994)
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that
Questions
  1. What is the solubility of Palmitic Acid of the product W283215
    1 answer
    1. The product exhibits extremely low solubility in water, approximately 50 ug/L. Its solubility is as follows:
      DMF: 20 mg/ml
      DMSO: 20 mg/ml
      Ethanol: 30 mg/ml
      Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.25 mg/ml