Principaux documents
W309311
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
greener alternative
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Methyl nonyl ketone
W309311-SAMPLE-K
51,50 €
100 G
164,00 €
1 KG
841,00 €
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W309311-SAMPLE-K
51,50 €
100 G
164,00 €
1 KG
841,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.29
Numéro FEMA:
3093
Beilstein:
1749573
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
150c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.016
Nomenclature NACRES :
NA.21
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fatty; waxy; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Undecanone occurs naturally in wild tomato.[1] It is also found in Ruta chalepensis essential oil and hop oil.[2] Due to its insect repellant activity, 2-undecanone is being considered as a natural non-toxic alternative to N,N-diethyl-3-methylbenzamide or DEET.[3][4][5]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Application
  • Larvicididal Activity of Natural Repellents Against the Dengue Vector, Aedes aegypti: This paper details the use of natural compounds like 2-Undecanone as effective larvicidal agents against vectors of significant human diseases, showcasing their role in developing non-toxic, eco-friendly insect control solutions (Zhang et al., 2020).
  • Control of Filth Flies, Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), and Sarcophaga bullata (Diptera: Sarcophagidae), Using Novel Plant-Derived Methyl Ketones: Investigates the efficacy of 2-Undecanone in managing common pest flies, underlining its potential as a biopesticide and organic solvent in public health and safety applications (Deguenon et al., 2019).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste: @ 10 ppm.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Constituents of the essential oil of Ruta chalepensis L. from Turkey.
Baser KHC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(4), 413-414 (1996)
Novel arthropod repellent, BioUD, is an efficacious alternative to deet.
Witting-Bissinger BE, et al.
Journal of Medical Entomology, 45(5), 891-898 (2008)
2?Undecanone, a constituent of the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum: Effects on Heliothis zea and Manduca sexta growth and survival.
Farrar RR & Kennedy GG.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 43(1), 17-23 (1987)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)
Release characteristics of the non-toxic insect repellant 2-undecanone from its crystalline inclusion compound with ?-cyclodextrin.
Whang HS & Tonelli A.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 62(1-2), 127-134 (2008)