Principaux documents
Z332305
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene
1 EA
10,40 €
10,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
10,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.01
10,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Fabricant/nom de marque
BRAND 704397
Raccords
GL 38 bottle
GL 45 thread
Catégories apparentées
Description générale
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Autres remarques
BR704397 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG