Principaux documents
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
Synonyme(s) :
γ-Undecalactone, US natural
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
3091
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2