Principaux documents
W292155
Sigma-Aldrich
Potassium sorbate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
W292155-SAMPLE-K
45,50 €
1 KG
63,70 €
10 KG
155,00 €
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W292155-SAMPLE-K
45,50 €
1 KG
63,70 €
10 KG
155,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=CHCOOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
2921
Beilstein:
5357554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro E:
E 202
Nomenclature NACRES :
NA.21
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clé InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable