Principaux documents
W254304
Sigma-Aldrich
2,3-Heptanedione
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Acetyl valeryl
W254304-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
63,30 €
1 KG
743,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W254304-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
63,30 €
1 KG
743,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3COCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro FEMA:
2543
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2044
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.064
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
64 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; cheese; oily
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-7(9)6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Edyta Budzyńska et al.
Talanta, 209, 120594-120594 (2020-01-02)
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are continuously increasing in popularity due to being considered healthier compared with traditional cigarettes. Based on the European directive 2014/40/EU [1] the German legislation restricts the usage of potential harmful substances in these tobacco related products [2,3].
Jan Hintzpeter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(1), 263-273 (2014-11-08)
The purpose of this study was to investigate the origin and function of the aldo-keto reductase (AKR) superfamily as enzymes involved in the detoxification of xenobiotics. We used the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 as a model organism and sequence