Documents
280070
Sigma-Aldrich
3,5-Heptanedione
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3CCH2COCH2COCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro Beilstein :
635979
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
175-177 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-6(8)5-7(9)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,5-Heptanedione has been used in:
  • preparation of 3,5-diethylpyrazole hydrochloride
  • enantioselective conjugate addition of 1,3-dicarbonyls to nitroolefins via nickel(II)-diamine catalysis
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
THE ANTIDIABETIC ACTIVITY OF 3,5-DIMETHYLPYRAZOLES.
J B WRIGHT et al.
Journal of medicinal chemistry, 7, 102-105 (1964-01-01)
David A Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11583-11592 (2007-08-28)
Readily prepared Ni(II)-bis[(R,R)-N,N'-dibenzylcyclohexane-1,2-diamine]Br(2) was shown to catalyze the Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds to nitroalkenes at room temperature in good yields with high enantioselectivities. The two diamine ligands in this system each play a distinct role: one serves as a