W243434
Formiate d′éthyle
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥95%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; rum; wine-like
Chaîne SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves