MAB3554
Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone OV-TL 12/30
clone OV-TL 12/30, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CD20, Anti-Anti-CK-20, Anti-Anti-CK20, Anti-Anti-K20, Anti-Anti-KRT21
484,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
484,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OV-TL 12/30, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT7(3855)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on frozen tissue sections fixed with methanol. The antibody is also effective on paraffin embedded tissue sections that have been pretreated with 0.1% pronase/0.1% trypsin in PBS, 0.5% pepsin in 0.01N HCl or microwave pretreatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable