Principaux documents
W236608
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenal
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(E)-2-decenal, (E)-3-heptyl acrolein
W236608-SAMPLE-K
48,80 €
200 G
167,00 €
1 KG
673,00 €
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W236608-SAMPLE-K
48,80 €
200 G
167,00 €
1 KG
673,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
2366
Beilstein:
1704445
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2009
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.191
Nomenclature NACRES :
NA.21
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange; floral
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Clé InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
trans-2-Decenal (C10 aldehyde) is an unsaturated trans-2 aldehyde found in the essential oil of coriander, bitter orange peel, ginger, butter, mushroom, and animal food. It can be used as a flavoring agent in food industries.[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Flavor Bites: trans-2-Decenal
WRIGHT J
Perfumer & Flavorist, 35, 34-35 (2010)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis