269956
trans-2-Octenal
technical grade, 94%
29,40 €
About This Item
29,40 €
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
Clé InChI
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter