Principaux documents
W222011
Sigma-Aldrich
Isobutyraldéhyde
greener alternative
natural, 96%, FG
Synonyme(s) :
2-méthylpropanal, 2-méthylpropionaldéhyde
W222011-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
163,00 €
1 KG
1 050,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W222011-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
163,00 €
1 KG
1 050,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro FEMA:
2220
Beilstein:
605330
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
92c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
66 mmHg ( 4.4 °C)
Essai
96%
Température d'inflammation spontanée
384 °F
Limite d'explosivité
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Solubilité
60 g/L at 25 °C
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
cocoa; pungent; brown
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
  • Efficient total synthesis of pulchellalactam, a CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.: Discusses a synthetic route involving isobutyraldehyde for developing inhibitors that have potential applications in biochemistry and medical research (Li WR et al., 2002).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Organocatalytic enantioselective cross-aldol reactions of aldehydes with isatins: formation of two contiguous quaternary centered 3-substituted 3-hydroxyindol-2-ones.
Fei Xue et al.
Chemistry, an Asian journal, 4(11), 1664-1667 (2009-09-12)
Hamid Reza Khavasi et al.
Inorganic chemistry, 48(13), 5593-5595 (2009-05-28)
Dioxygen epoxidation of cyclic alkenes into their corresponding epoxides was successfully achieved in good yield by using a novel binuclear manganese carboxamide complex as the catalyst and isobutyraldehyde as the cosubstrate.
Rudy Coquet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(45), 6040-6046 (2007-11-16)
The formation and catalytic behavior of active structures in a SiO(2)-supported unsaturated Ru complex catalyst for alkene epoxidation were studied by means of hybrid density functional theory (DFT) calculations. An energy-gaining route for the catalyst activation was found to allow
Christine Counet et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2385-2391 (2002-04-04)
After vacuum distillation and liquid-liquid extraction, the volatile fractions of dark chocolates were analyzed by gas chromatography-olfactometry and gas chromatography-mass spectrometry. Aroma extract dilution analysis revealed the presence of 33 potent odorants in the neutral/basic fraction. Three of these had
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been