418110
Isobutyraldéhyde
redistilled, ≥99.5%
Synonyme(s) :
2-méthylpropanal, 2-méthylpropionaldéhyde
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
66 mmHg ( 4.4 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
384 °F
Limite d'explosivité
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Solubilité
60 g/L at 25 °C
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves