Principaux documents
T21407
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyldiaminomethane
99%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethylmethanediamine, Bis(dimethylamino)methane
25 G
66,50 €
100 G
172,00 €
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
66,50 €
100 G
172,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.18
Beilstein:
1731946
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
85 °C (lit.)
Densité
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jie Wu et al.
ACS infectious diseases, 5(7), 1087-1104 (2019-04-25)
This article reports the rational medicinal chemistry of a natural product, agrimophol (1), as a new disruptor of intrabacterial pH (pHIB) homeostasis in Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Through the systematic investigation of the structure-activity relationship of 1, scaffold-hopping of the diphenylmethane
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto