Principaux documents
214914
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
10 G
104,00 €
50 G
295,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
104,00 €
50 G
295,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=N+(CH3)2I-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.01
Beilstein:
1731022
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
219 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide is useful reagent for many synthetic applications[1][2], especially aminomethylation[3][4] and conversion of ketones to α,β−unsaturated enones[5].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Masayuki Inoue et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 3065-3075 (2007-03-16)
(-)-Merrilactone A [(-)-1], isolated from Illicium merrillianum in 2000, possesses neurite outgrowth activity in cultures of fetal rat cortical neurons, and, therefore, is expected to show therapeutic potential for the treatment of neurodegeneration associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. Apart
Tetrahedron Asymmetry, 5, 921-921 (1994)
A new method using 2-chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine for facile elimination of dimethylamino group in Eschenmoser's methylenation for synthesis of a, ?-unsaturated esters.
Yamada K, et al.
Tetrahedron Letters, 54(13), 1753-1760 (2013)
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 336, 91-91 (1994)
Synthetic Routes to Unsymmetrical Porphyrins.
Nardis S.
Synthesis and Modifications of Porphyrinoids, 203-239 (2014)