Principaux documents
T15202
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
97%
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
107758
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Pf
263-267 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Clé InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par