Principaux documents
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
50 G
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
107758
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Pf
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
Chaîne SMILES 
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Clé InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
316.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
158 °C - closed cup