W512303
Glutaraldéhyde solution
50 wt. % in H2O, FCC
Synonyme(s) :
Dialdéhyde glutarique solution, Pentane-1,5-dial
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in H2O
50.0-52.5% (FCC monograph)
Impuretés
may contain ≤0.5% Methanol (residual solvent)
Indice de réfraction
n20/D 1.42
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
medicinal; pungent
Chaîne SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis and Characterization of N-Isopropylacrylamide Microspheres as pH Sensors.: This article details the development of microspheres from glutaric dialdehyde solution for use as pH sensors, showcasing their potential in biochemistry applications for sensitive and accurate pH monitoring (Lavine et al., 2021).
- Characterization and application of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibres prepared by electrospinning.: This study investigates the properties of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibers crosslinked with glutaric dialdehyde. The fibers exhibit enhanced biocompatibility and structural integrity, suggesting their utility in advanced drug delivery systems and tissue engineering (Guo et al., 2016).
- Thermosensitive Behavior and Antibacterial Activity of Cotton Fabric Modified with a Chitosan-poly(N-isopropylacrylamide) Interpenetrating Polymer Network Hydrogel.: This publication presents the modification of cotton fabric with a hydrogel formed using glutaric dialdehyde. The fabric demonstrates significant thermosensitive and antibacterial properties, suitable for developing smart textiles and wound dressings (Wang et al., 2016).
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List