Principaux documents
T141038
Bis(1-hydroxy-2,2,4,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) oxalate, free radical
AldrichCPR
T141038-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T141038-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H38N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.558
Numéro MDL:
160,00 €