Principaux documents
T141062
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, free radical
AldrichCPR
T141062-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T141062-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H14NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.217
Numéro MDL:
160,00 €