Principaux documents
257494
Sigma-Aldrich
3-Cyano-PROXYL
for ESR-spectroscopy
Synonyme(s) :
3-Cyano-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
25 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
31-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(C#N)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H15N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RQRRZZIMMXPAGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Spin label
Application
3-Cyano-PROXYL is a stable free radical that can be used in the ESR technique as a nitroxide standard:
  • For the estimation of relative concentrations of the spin adducts of 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) with ·OH and O2.- radicals.[1][2]
  • For the determination of free radicals present in an aqueous cigarette tar extract.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Detection of free radicals in aqueous extracts of cigarette tar by electron spin resonance
Zang L-Y, et al.
Free radical biology & medicine, 19(2), 161-167 (1995)
Scavenging of superoxide anion radical by chaparral
Zang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 196(1-2), 157-161 (1999)
Effect of chlorogenic acid on hydroxyl radical
Zhang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 247(1-2), 205-210 (2003)
S M Hahn et al.
Radiation research, 132(1), 87-93 (1992-10-01)
The nitroxide Tempol, a stable free radical, has recently been shown to protect mammalian cells against several forms of oxidative stress including radiation-induced cytotoxicity. To extend this observation, six additional water-soluble nitroxides with different structural features were evaluated for potential