T134929
ETHYL 7-CHLORO-1-ETHYL-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.716
Numéro MDL:
Produits recommandés