Principaux documents
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
NDBzA
100 MG
143,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
143,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.24
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
Clé InChI
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Bladder
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable