528315
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
64-67 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable