Principaux documents
R239518
1-ETHYL-6,7-DIFLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13F2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.261
Numéro MDL:
Autres remarques