Principaux documents
T104213
METHYL 2-CYANO-3-(3-FLUORO-4-PYRIDINYL)-2-PROPENOATE
AldrichCPR
T104213-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T104213-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.178
Numéro MDL:
70,50 €