Principaux documents
SYNF773030C
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F773030C, Gooch filter
1 EA
25,80 €
25,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.51
25,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F773030C
D.E. du fritté
30 mm
Capacité
30 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1