Principaux documents
CLS431143
Flacons de culture cellulaire de type erlenmeyer Corning®
125 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
Synonyme(s) :
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
50 EA
648,00 €
648,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
648,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
eCl@ss :
32040501
Nomenclature NACRES :
NB.43
648,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
disposable
graduations 25 mL
no baffles
Conditionnement
pack of 1
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 431143
Contenance du flacon/de la fiole
125 mL
Diam. du col
26 mm
Adéquation
suitable for (shaker culture applications)
Description générale
Flacons de culture cellulaire de type erlenmeyer Corning®
Les flacons de culture de type erlenmeyer à fond plat en polycarbonate de Corning sont des fioles stériles jetables. Ils sont idéaux pour toutes les applications de culture sur agitateur ainsi que pour la manipulation et le stockage des liquides. Comme tous les flacons Corning, ceux-ci sont certifiés stériles et exempts de substances pyrogènes.
Les erlenmeyers de 125 ml à 1 l sont disponibles avec bouchon d′aération muni d′un filtre ou avec bouchon étanche à deux positions standard. Les erlenmeyers de 2 l et 3 l sont fournis avec des bouchons d′aération.
  • Produit fabriqué en polycarbonate optiquement transparent.
  • Idéal pour les applications de culture sur agitateur.
  • Avec un bouchon plat, étanche aux liquides. Bouchon facile à saisir, conçu pour une plus grande ergonomie.
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié exempt de substances pyrogènes.
Caractéristiques et avantages
Plus robustes :
  • Le polycarbonate, un matériau satisfaisant aux essais de classe VI de l′USP, confère une excellente clarté optique et une très bonne résistance mécanique.
  • Contrairement aux flacons en PETG, ces fioles ne se déforment pas lors de l′autoclavage des milieux ou de la désinfection après élimination des déchets.
  • Contrairement aux flacons en verre, ces fioles ne se brisent pas en cas de chute
·
Plus fiables :
  • Graduations moulées dans la masse, pour une précision accrue.
  • Possibilité d′opter pour un bouchon d′aération, qui assure un échange gazeux en continu tout en garantissant la stérilité et en évitant les fuites.
  • Fioles emballées individuellement et stérilisées par rayonnement.
  • Toutes les fioles possèdent un niveau de stérilité garanti (sterility assurance level, SAL) de 10-6.
  • Récipients certifiés exempts de substances pyrogènes.
  • Récipients exempts de RNases et de DNases.
Autres remarques
Découvrez tous nos erlenmeyers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.