Principaux documents
SYNF773030M
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F773030M, Gooch filter
1 EA
27,20 €
27,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
27,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.85
27,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F773030M
D.E. du fritté
30 mm
Capacité
30 mL
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 30 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.