Principaux documents
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3690/04M
10 EA
279,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
279,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
3690/04M
SciLabware
Hauteur
68 mm , excluding step
D.I. de la surface ouverte
37 mm
L de la tige
75 mm × 9 mm
Description générale
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.