Principaux documents
SYNF609600F
Synthware Buchner funnel
600 mL, porosity: fine
Synonyme(s) :
Synthware F609600F, filtering funnel
1 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F609600F
Capacité
600 mL
600 mL
Description générale
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.