Principaux documents
SYNF362014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F362014C, glass filter funnel
1 EA
76,70 €
76,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
76,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
76,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F362014C
Capacité
15 mL
15 mL
D.E. du fritté
20 mm
Description générale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.