Principaux documents
SYNC361720
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 203 mm
Synonyme(s) :
Synthware C361720, glass chromatograpy column
1 EA
87,40 €
87,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
87,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C361720
D.I.
13.4 mm
Longueur
203 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Questions
  1. What is the diameter of this SYNC361720 column?
    1 answer
    1. As listed on the product detail page under the title of this product, the inner diameter is 12.4 mm.