Principaux documents
Z560340
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 24/40
1 EA
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
385,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded24/40
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
19 mm × 813 mm
Volume de la colonne
100 mL
Volume du réservoir
100 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC