Principaux documents
SYNC361330
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C361330, glass chromatograpy column
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C361330
D.I.
10.0 mm
Longueur
305 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.