Principaux documents
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 5808/2
1 EA
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
135,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.43
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
5808/2
SciLabware
Capacité
15 mL
Description générale
  • With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
  • Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
  • Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
  • Funnel 15ml capacity
  • Support base with sintered glass disc
  • Metal retaining clip
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.