Principaux documents
SLW3720/02M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 1
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3720/02M
2 EA
359,00 €
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
359,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
3720/02M
SciLabware
Capacité
1000 mL
1000 mL
Diam. du disque
120 mm
Dimension de pores
grade 1 porosity
Description générale
The 120mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.